Documenti
409391
Sigma-Aldrich
Benzyl(chloromethyl)dimethylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2Si(CH3)2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. eboll.
120-124 °C/40 mmHg (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(CCl)Cc1ccccc1