Documenti fondamentali
408840
Sigma-Aldrich
Gallium(III) 2,3-naphthalocyanine chloride
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
2,3-Naphthalocyanine gallium(III) monochloride salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H24ClGaN8
Numero CAS:
Peso molecolare:
817.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 90%
λmax
814 nm
Stringa SMILE
Cl[Ga]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.ClH.Ga/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;;/h1-24H;1H;/q-2;;+3/p-1
NNCKENWXWWOUHN-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)