Key Documents
408603
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
98%
Sinonimo/i:
N-Carbobenzyloxy-L-glutamic acid 1-methyl ester, Z-L-Glutamic acid 1-methyl ester
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.29
Beilstein:
2567599
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −24°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)