Documenti fondamentali
40829
Sigma-Aldrich
4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecylthio)phenol
≥97%
Sinonimo/i:
4-(1H,1H,2H,2H-Perfluordecylthio)-phenol, FluoMar
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H9F17OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
572.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97%
Punto di fusione
90-95 °C
Stringa SMILE
Oc1ccc(SCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C16H9F17OS/c17-9(18,5-6-35-8-3-1-7(34)2-4-8)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h1-4,34H,5-6H2
HNEIKMUHLLYTLP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
FluoMar is a trademark of Fluorous Technologies, Inc.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)