Documenti fondamentali
407054
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetoacetamide solution
80% in H2O
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-3-oxobutyramide
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Beilstein:
1755038
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Concentrazione
80% in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.447
Densità
1.067 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-5(8)4-6(9)7(2)3/h4H2,1-3H3
YPEWWOUWRRQBAX-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)