Documenti
406325
Sigma-Aldrich
[2-(Acryloyloxy)ethyl](4-benzoylbenzyl)dimethylammonium bromide
99%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2CH2CH2N(CH3)2(CH2C6H4COC6H5)Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
99%
Punto di fusione
118-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].C[N+](C)(CCOC(=O)C=C)Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2