Documenti fondamentali
40617
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2,6-Heptanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.20
Beilstein:
6954914
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
solid
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1% (GC)
Stringa SMILE
C[C@@H](O)CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(8)4-3-5-7(2)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
OZIMXLFSRSPFAS-RNFRBKRXSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)