Documenti fondamentali
405205
Sigma-Aldrich
Tetraphenylantimony(V) bromide
97%
Sinonimo/i:
NSC 129511, Tetraphenylstibonium bromide
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)4SbBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
510.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: antimony
reagent type: catalyst
Punto di fusione
204 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Br[Sb](c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/4C6H5.BrH.Sb/c4*1-2-4-6-5-3-1;;/h4*1-5H;1H;/q;;;;;+1/p-1
MRSXZVCXTGNNFI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Catalyst for:
  • Chemo- and stereoselective addition of tin enolate to alpha-halo ketone
  • Selective reagent for synthesis of silyl enol ethers from cyclic ketones
  • Preparation of cyclic carbonates
Reactant for synthesis of tetraphenylantimony complexes of pyridine N-oxides
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)