Documenti
405086
Sigma-Aldrich
cis-(1S,2R)-(−)-2-(Benzylamino)cyclohexanemethanol
99%
Sinonimo/i:
(1S,2R)-(−)-cis-[2-(Benzylamino)cyclohexyl]methanol, (1S,2R)-cis-2-(Benzylamino)cyclohexanemethanol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2NHC6H10CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −24°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1CCCC[C@H]1NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H21NO/c16-11-13-8-4-5-9-14(13)15-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-16H,4-5,8-11H2/t13-,14-/m1/s1
BRQFIORUNWWNBM-ZIAGYGMSSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3