Key Documents
404942
Sigma-Aldrich
Copper(II) formate hydrate
97%
Sinonimo/i:
Cupric formate hydrate, Formic acid copper(II) salt hydrate
About This Item
Formula condensata:
(HCO2)2Cu · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.58 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O.[H]C(=O)O[Cu]OC([H])=O
InChI
1S/2CH2O2.Cu.H2O/c2*2-1-3;;/h2*1H,(H,2,3);;1H2/q;;+2;/p-2
NOHDJXFJXJZYGO-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3