Documenti fondamentali
404543
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
Dye content 97 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H16N8Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
631.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 97%
λmax
695 nm
Stringa SMILE
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)