40451
Bis(tert-butylcyclohexyl) peroxydicarbonate
technical, ≥90% (RT)
Sinonimo/i:
Perkadox 16
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (RT)
Stato
solid
Impurezze
≥3% Oxygen (active)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C1CCC(CC1)OC(=O)OOC(=O)OC2CCC(CC2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H38O6/c1-21(2,3)15-7-11-17(12-8-15)25-19(23)27-28-20(24)26-18-13-9-16(10-14-18)22(4,5)6/h15-18H,7-14H2,1-6H3
NOBYOEQUFMGXBP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Org. Perox. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)