Documenti fondamentali
404292
Sigma-Aldrich
tert-Butyl [R-(R*,S*)]-N-[2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]carbamate
98%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)metaraminol
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CH(OH)CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −40°, c = 1 in methylene chloride
Punto di fusione
60-65 °C (lit.)
Altre note
Contains tert-butyl methyl ether of crystallization
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)