Documenti fondamentali
403822
Sigma-Aldrich
Thallium(I) trifluoroacetylacetonate
97%
Sinonimo/i:
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione thallium(I) derivative
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4F3O2Tl
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
110 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
C\C(O[Tl])=C/C(=O)C(F)(F)F
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)