Documenti fondamentali
403156
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(bromomethyl)adamantane
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC[C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@](Br)(C3)C1)C2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)