Documenti fondamentali
402281
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)