Documenti
402109
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-bromo-3-formylchromone
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-6-bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6BrNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)