Documenti fondamentali
402095
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-formyl-6,7-dimethylchromone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc2OC(N)=C(C=O)C(=O)c2cc1C
InChI
1S/C12H11NO3/c1-6-3-8-10(4-7(6)2)16-12(13)9(5-14)11(8)15/h3-5H,13H2,1-2H3
VHPOBVWIUYMENY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)