Documenti fondamentali
401986
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-cyanochromone
97%
Sinonimo/i:
6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H3Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
169-174 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H3Cl2NO2/c11-6-1-7-9(14)5(3-13)4-15-10(7)8(12)2-6/h1-2,4H
YERQUFAYRCSXEQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)