Documenti fondamentali
401048
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) selenide
pieces, 6 mm
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CoSe
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
pieces
Dimensione particelle
6 mm
Densità
7.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]=[Se]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)