Key Documents
400815
Sigma-Aldrich
Potassium tantalate
−100 mesh
About This Item
Formula condensata:
KTaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Dimensione particelle
−100 mesh
Stringa SMILE
[K+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/K.3O.Ta/q+1;;;-1;
GTFKZOWFWFAWLD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3