Documenti
400793
Sigma-Aldrich
Niobium(V) iodide
−8 mesh
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
NbI5
Numero CAS:
Peso molecolare:
727.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Dimensione particelle
−8 mesh
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Nb](I)(I)(I)I
InChI
1S/5HI.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
FWIYBTVHGYLSAZ-UHFFFAOYSA-I
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges