Documenti fondamentali
400769
Sigma-Aldrich
Molybdenum(III) bromide
98%
About This Item
Formula condensata:
MoBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
Br[Mo](Br)Br
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)