Documenti fondamentali
400718
Sigma-Aldrich
Mercury(II) selenide
About This Item
Formula condensata:
HgSe
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Densità
8.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Se]=[Hg]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)