Documenti fondamentali
400572
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
ZrI4
Numero CAS:
Peso molecolare:
598.84
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
I[Zr](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
XLMQAUWIRARSJG-UHFFFAOYSA-J
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)