Documenti fondamentali
400459
Sigma-Aldrich
Strontium molybdate
−200 mesh
About This Item
Formula condensata:
SrMoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Dimensione particelle
−200 mesh
Densità
4.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sr++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)