Documenti fondamentali
400440
Sigma-Aldrich
Phosphonitrilic fluoride trimer
99%
Sinonimo/i:
1,3,5-Triaza-2,4,6-triphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexafluoride, Hexafluorocyclotriphosphazene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
F6N3P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99%
P. eboll.
50.9 °C (lit.)
Punto di fusione
25-30 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fp1(F)np(F)(F)np(F)(F)n1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)