Documenti fondamentali
400157
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)molybdenum(IV) chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3CN)2MoCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stringa SMILE
CC#N.CC#N.Cl[Mo](Cl)(Cl)Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)