Documenti fondamentali
400149
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexyl-1,2-ethanediol
95%
Sinonimo/i:
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexylethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
[C6H11CH(OH)-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D −2.2°, c = 0.8 in chloroform
Punto di fusione
138-142 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H](C1CCCCC1)[C@H](O)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H26O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h11-16H,1-10H2/t13-,14-/m1/s1
CKHLARJSOMXDKL-ZIAGYGMSSA-N
Applicazioni
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand. Chiral auxiliary for preparing highly diastereomerically pure alkyl boronates.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Chemische Berichte, 122, 1783-1783 (1989)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Ho, O.C. et al.
Organometallics, 14, 2855-2855 (1995)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)