Documenti fondamentali
400106
Sigma-Aldrich
Thallium(III) acetate sesquihydrate
Sinonimo/i:
Thallic acetate
About This Item
Formula condensata:
(CH3COO)3Tl · 1.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.46
Beilstein:
3693590
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
182 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Tl](OC(C)=O)OC(C)=O
Altre note
Hydration may vary slightly
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)