400092
(1S,2R)-(−)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
95%
Sinonimo/i:
(−)-DBNE, N,N-Dibutyl-D-(−)-norephedrine
About This Item
Saggio
95%
Attività ottica
[α]22/D −21°, c = 2 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. eboll.
170 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN(CCCC)[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H29NO/c1-4-6-13-18(14-7-5-2)15(3)17(19)16-11-9-8-10-12-16/h8-12,15,17,19H,4-7,13-14H2,1-3H3/t15-,17-/m1/s1
BRRGNOFUBFINSX-NVXWUHKLSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)