39977
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4-5-9)6(11)12/h4-5H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3