Documenti
399442
Sigma-Aldrich
Tungsten silicide
−325 mesh, 99.5%
About This Item
Formula condensata:
WSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
[W++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Si2.W/c1-2;/q-2;+2
YVNSDYKIQXKHGH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3