Documenti fondamentali
398950
Sigma-Aldrich
Triphenylbismuth(III)
99%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3Bi
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.29
Beilstein:
3905930
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
76-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)[Bi](c2ccccc2)c3ccccc3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)