Documenti fondamentali
398861
Sigma-Aldrich
Lead(II) tungstate
99.9%
About This Item
Formula condensata:
PbWO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.9%
Stringa SMILE
[PbH2++].[O-][W]([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)