Documenti fondamentali
398373
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) phosphate solution
~5% in H2O
About This Item
Formula condensata:
RhPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Stato
liquid
Concentrazione
~5% in H2O
Densità
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Rh+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Rh/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
CDPPVBDJYWOMMV-UHFFFAOYSA-K
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)