39736
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for catalysis, ≥98.5% (T)
Sinonimo/i:
EMIMBF4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for catalysis
Saggio
≥98.5% (T)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.02% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.41
n20/D 1.413 (lit.)
P. eboll.
>350 °C (lit.)
Punto di fusione
15 °C (lit.)
Densità
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?