Documenti fondamentali
396761
Sigma-Aldrich
Tris(isopropylthio)silane
technical grade
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CHS]3SiH
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.55
Beilstein:
1748022
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
technical grade
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. eboll.
130 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)S[SiH](SC(C)C)SC(C)C
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)