Key Documents
396184
Sigma-Aldrich
Magnesium titanate
−325 mesh
About This Item
Formula condensata:
MgTiO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][Ti]([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)