Documenti fondamentali
393924
Sigma-Aldrich
Cyclooctanone oxime
99%
About This Item
Formula condensata:
C8H14(=NOH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
P. ebollizione
128-129 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
43-44 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O\N=C1/CCCCCCC1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)