Documenti fondamentali
39277
Sigma-Aldrich
(3S,6S)-2,7-Dimethyl-3,6-octanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.28
Beilstein:
4738501
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](O)CC[C@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H22O2/c1-7(2)9(11)5-6-10(12)8(3)4/h7-12H,5-6H2,1-4H3/t9-,10-/m0/s1
IIEGQVRKIRPFFP-UWVGGRQHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)