Documenti fondamentali
391875
Sigma-Aldrich
(Dimethylaminomethylene)dimethylammonium chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH=N(CH3)2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
130-139 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[H]\C(N(C)C)=[N+](\C)C
InChI
1S/C5H13N2.ClH/c1-6(2)5-7(3)4;/h5H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
BPBLGCSAYMJJJW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
(Dimethylaminomethylene)dimethylammonium chloride is an amidine derivative.
Applicazioni
(Dimethylaminomethylene)dimethylammonium chloride (N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium chloride) may be used in the synthesis of the following:
  • aminomethylene hydantoins
  • thiohydantoins
  • 2,2′-o-phenyl­enebis(1,3-di­meth­ylguanidine)
  • N,N-dimethylformamide di-tert-butyl acetal
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Robert HD
Carboxylic Ortho Acid Derivatives: Preparation and Synthetic Applications (Academic press), 14, 423-423 null
2, 2'-o-Phenylenebis (1,3-dimethylguanidine).
Kawahata M, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(8), 3301-3302 (2006)
Synthesis of 5-chloromethylene hydantoins and thiohydantoins.
Cernak T A and Gleason J L.
Heterocycles, 71(1), 117-134 (2007)