Documenti fondamentali
391719
Sigma-Aldrich
Croconic acid disodium salt
97%
Sinonimo/i:
4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione disodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5Na2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C5H2O5.2Na/c6-1-2(7)4(9)5(10)3(1)8;;/h6-7H;;/q;2*+1/p-2
OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)