391514
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium diperchlorate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H82Cl2N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
862.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
231 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)cc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)