Key Documents
390887
Sigma-Aldrich
γ-Oxo-5-acenaphthenebutyric acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)