Documenti fondamentali
387576
Sigma-Aldrich
Decanoyl chloride
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Capric acid chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.71
Beilstein:
507055
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical grade
Densità del vapore
6.57 (vs air)
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)