Documenti fondamentali
387479
Sigma-Aldrich
3-Amino-N-butylbenzenesulfonamide
90%, technical grade
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4SO2NH(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Punto di fusione
73-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCNS(=O)(=O)c1cccc(N)c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)