Documenti
386251
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)-2-{[3-(3-sulfopropyl)-2(3H)-benzothiazolylidene]methyl}naphtho[1,2-d]thiazolium hydroxide inner salt, triethylammonium salt
Dye content 85 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H39N3O6S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
677.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 85%
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
441 nm
Stringa SMILE
CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)CCCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccc5ccccc5c4[n+]3CCCS([O-])(=O)=O