Key Documents
386111
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-5-[(3-methyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-4-oxazolidinone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Saggio
97%
Punto di fusione
199-202 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN1C(=S)OC(=C\C=C2/SCCN2C)\C1=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)