Key Documents
385484
Sigma-Aldrich
N-(4-Hydroxyphenyl)stearamide
technical grade
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16CONHC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)